Celschrapers, Nunc™
Voor gebruik met 75 - 175 cm² flessen, bladafstand 16 mm, bladbreedte 17,5 mm, 320 mm
Catalogus # 734-2133
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Celschrapers, Nunc™
Catalogus # 734-2133
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Celschrapers voor celoogst zijn leverbaar in twee lengtes, met instelbaar blad voor optimale toepassingsflexibiliteit. Pyrogeenvrij.
Ordering information: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
Specificaties
- Omschrijving:Voor gebruik met 75 - 175 cm² flessen, bladafstand 16 mm, bladbreedte 17,5 mm
- Totale lengte:320 mm
- Cat. No.:734-2133
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage