Celschrapers, Nunc™
Voor gebruik met 25 - 80 cm² flessen, bladafstand 7,5 mm, bladbreedte 15,5 mm, 230 mm
Catalog # 734-2132
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Celschrapers, Nunc™
Catalog # 734-2132
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Celschrapers voor celoogst zijn leverbaar in twee lengtes, met instelbaar blad voor optimale toepassingsflexibiliteit. Pyrogeenvrij.
Ordering information: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
Specifications
- Omschrijving:Voor gebruik met 25 - 80 cm² flessen, bladafstand 7,5 mm, bladbreedte 15,5 mm
- Totale lengte:230 mm
- Cat. No.:734-2132
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage