Objectglaasjes, Nunc™
Objectglaasjes, steriel, PS, 25×75 mm
734-2070
These microscope slides are designed for applications in cell culture.
De oppervlaktebehandeling zorgt voor optimale omstandigheden voor celhechting en -groei.
- Omschrijving:Objectglaasjes, steriel, PS
- l×b:25×75 mm
- Cat. No.:734-2070
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage