Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Splitspieën voor manu-CART®-sluitstukken
Catalogus # 1.51257.0001
Leverancier:   Merck
Toebehoren
Catalogus # 1.51257.0001
Leverancier:  Merck
Toebehoren
Toebehoren
Splitspieën voor manu-CART®-sluitstukken
Price
117,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Merck-kolommen zijn verkrijgbaar in drie formaten.
1. De Hibar® RT is een traditionele kolom met standaard vrouwelijke sluitstukken van ¹/₁₆". De Hibar® stand-alone beschermingskolomhouder in combinatie met de LiChrospher® 4-4 beschermingskolommen kunnen worden gebruikt om de kolom te beschermen.
2. Bij de LiChroCART®-kolommen wordt gebruikgemaakt van de verwijderbare manu-CART®-sluitstukken die zijn voorzien van standaard vrouwelijke aansluitingen van ¹/₁₆". Manu-CART®-sluitstukken omvatten een beschermingskolomhouder als integraal onderdeel van de constructie die het dode volume tot een minimum beperkt. Deze kan worden gebruikt in combinatie met elke andere Merck-kolom met een lengte van 75 tot 250 mm.
3. Chromolith®-kolommen - monolithische staven van silica zijn gehuld in PEEK en kant-en-klare vorm met sluitstukken; zie relevante onderwerp in catalogus voor meer informatie en foto's van kolommen en beschermingskolommen.
LiChroCART®-patroon met LiChroCART®-voorpatronen en koppelingskit: Aansluiting van een LiChroCART®-patroon met LiChroCART-voorpatronen 25-4 en 25-2 via een koppelingskit.
LiChroCART® kolom met manuCART® eindfittingen: Het manuCART® systeem omvat een beschermingskolomhouder en is geschikt voor kolommen met een inwendige diameter van 2, 3 en 4 mm en een lengte van 75 tot 250 mm.
Voorkolommen: Merck 4-4 mm voorkolommen of beschermingskolommen bieden uitstekende waar voor uw geld. Met de juiste houder kunnen ze worden gebruikt in combinatie met kolommen van Merck en van andere fabrikanten. Gebruik de ManuCART® integrale eindfittingen voor Merck-kolommen en de Hibar® 4-4 voorkolomhouder voor kant-en-klare kolommen. Merck 4-4 beschermingskolommen zijn verkrijgbaar in C18-, C8 RP Select B-, Si-, NH₂-, CN- en DIOL-fasen.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Splitspieën voor manu-CART®-sluitstukken
  • Seq:
    12