pH-indicatorstroken, Whatman™
Universele indicatorpapieren, niet-bloedende strips, 0 - 14,0
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Jump to:
Product Details & Documents
Universele indicatorstroken die geïmpregneerd zijn met een mengsel van verschillende indicatoren. Bij contact met de monsteroplossing krijgen ze een bepaalde kleur. Door een controle met de meegeleverde kleurvergelijkingstabel kan de pH bepaald worden.
- Onmiddellijke pH-waarden
- Nauwkeurig voor een breed gamma van routine pH-testen
- Handig en draagbaar voor gebruik in het veld
Specifications
- pH-bereik:0 - 14,0
- Omschrijving:Universele indicatorpapieren, niet-bloedende strips