Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
LiChrolut® RP18E, RP18E, 40 - 63 µm, 3 ml, 500 mg
Catalog # 1.19849.0001
Supplier:   Merck
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
Catalog # 1.19849.0001
Supplier:  Merck
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
LiChrolut® RP18E, RP18E, 40 - 63 µm, 3 ml, 500 mg
Price
580,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
LiChrolut® kolommen en toebehoren voor Solid Phase extractie (SPE) worden vervaardigd volgens de hoogste normen. Alle onderstaande SPE-kolommen zijn van polypropyleen, tenzij anders aangegeven. Ze zijn compatibel met alle geautomatiseerde SPE-instrumenten en -robots. Drie belangrijke criteria worden zorgvuldig in acht genomen:
  • Reproduceerbaarheid tussen verschillende batches - elke sorbent wordt getest op capaciteit met betrekking tot polaire en niet-polaire verbindingen
  • Eliminatie van fijne deeltjes - sorbents hebben een smalle verdeling van deeltjesgrootten met nagenoeg geen fijne deeltjes
  • Verontreiniging - er worden sorbents en buisjes met een hoge zuiverheid toegepast en deze worden gewassen voordat ze worden verpakt, waardoor producten zonder verontreiniging worden verkregen
EN - Voor niet-polaire extractie op een polymeerfase
SCX - Voor extractie via kationenuitwisseling
TSC - Voor gemengde analyse van neutrale en kationische analieten
* Voor ultrasporenanalyse
Specifications
  • Partikelgrootte:
    40 - 63 µm
  • Capaciteit:
    3 ml
  • Omschrijving:
    LiChrolut® RP18E
  • Seq:
    15
  • Bedgewicht:
    500 mg
  • Fase:
    RP18E