Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
LiChrolut® RP18, RP18, 40 - 63 µm, 6 ml, 500 mg
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
LiChrolut® kolommen en toebehoren voor Solid Phase extractie (SPE) worden vervaardigd volgens de hoogste normen. Alle onderstaande SPE-kolommen zijn van polypropyleen, tenzij anders aangegeven. Ze zijn compatibel met alle geautomatiseerde SPE-instrumenten en -robots. Drie belangrijke criteria worden zorgvuldig in acht genomen:
- Reproduceerbaarheid tussen verschillende batches - elke sorbent wordt getest op capaciteit met betrekking tot polaire en niet-polaire verbindingen
- Eliminatie van fijne deeltjes - sorbents hebben een smalle verdeling van deeltjesgrootten met nagenoeg geen fijne deeltjes
- Verontreiniging - er worden sorbents en buisjes met een hoge zuiverheid toegepast en deze worden gewassen voordat ze worden verpakt, waardoor producten zonder verontreiniging worden verkregen
EN - Voor niet-polaire extractie op een polymeerfase
SCX - Voor extractie via kationenuitwisseling
TSC - Voor gemengde analyse van neutrale en kationische analieten
* Voor ultrasporenanalyse
Documents
Specificaties
- Partikelgrootte:40 - 63 µm
- Capaciteit:6 ml
- Omschrijving:LiChrolut® RP18
- Seq:11
- Bedgewicht:500 mg
- Fase:RP18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.