Orders LinkContactUsLinkComponent
Superspher®
Superspher®
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® met eindkap, RP-18, 4 µm, 4,00 mm, 250 mm
Catalogus # 1.16858.0001
Leverancier:   Merck
Superspher®
Catalogus # 1.16858.0001
Leverancier:  Merck
Superspher®
Superspher®
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® met eindkap, RP-18, 4 µm, 4,00 mm, 250 mm
Price
1 140,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Superspher® verbetert de scheidingsefficiëntie van HPLC-analyse. Deze high-performance bolvormige silicadrager met een gemiddelde korrelgrootte van 4 μm biedt volgens theoretische berekening en ervaringen uit het veld de beste druk-/scheidingsverhouding en staat wat dat betreft aan de top van de huidige generatie HPLC-systemen.
Het aantal theoretische platen voor Superspher® is <100000 N/m. Daarom zijn ze altijd eerste keuze wanneer complexe mengsels om hoge piekcapaciteit vragen.
Er is een brede reeks modificaties met Superspher® leverbaar: niet-polaire derivaten (RP-8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped en RP-select B) en polaire derivaten (Si 60).
De beschermingskolommen moeten op de LiChroCART®-patronen worden aangesloten via de manu-CART®-patroonhouder 1.51486.0001
Specificaties
  • Ø inw.:
    4,00 mm
  • Partikelgrootte:
    4 µm
  • Omschrijving:
    Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® met eindkap
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    03
  • Fase:
    RP-18
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.