ContactUsLinkComponent
SPUITFILTER, UIT HOLLE VEZELS, DYNAGARD, SPECTRUM , MEMBRANEN UIT GEMENGD CELLULOSE-ESTER , STERIEL: NEEN, OPMERKINGEN: LUER-LOCK MA NN., FILTEROPPERVLAK (CM²): 3,4, DOOD VOLUME (µL): 23, FILTRATIEDREMPEL (µM): 0,2 1 * 100 ST
Catalogus # 734-0861
Leverancier:  Spectrum Laboratories
SPUITFILTER, UIT HOLLE VEZELS, DYNAGARD, SPECTRUM , MEMBRANEN UIT GEMENGD CELLULOSE-ESTER , STERIEL: NEEN, OPMERKINGEN: LUER-LOCK MA NN., FILTEROPPERVLAK (CM²): 3,4, DOOD VOLUME (µL): 23, FILTRATIEDREMPEL (µM): 0,2 1 * 100 ST
Catalogus # 734-0861
Leverancier:  Spectrum Laboratories
Frequently Bought Together