Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsets, loodtest, Spectroquant®, Supelco®
Loodcuvettentest, 0,10 - 5,00 mg/l Pb, PAR, Prove, Nova 30/60, Multy, Move, 25 Tests
Catalogus # 1.14833.0001
Leverancier:   Merck
Testsets, loodtest, Spectroquant®, Supelco®
Catalogus # 1.14833.0001
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Testsets, loodtest, Spectroquant®, Supelco®
Testsets, loodtest, Spectroquant®, Supelco®
Loodcuvettentest, 0,10 - 5,00 mg/l Pb, PAR, Prove, Nova 30/60, Multy, Move, 25 Tests
CAS-nummer:  
Price
148,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 Tests
Product Details & Documents
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar). Spectroquant®-celtestkits.
  • Zeer gebruiksvriendelijke, gevalideerde methoden
  • Alle benodigde reagentia voor de analyse bevinden zich in de cellen voor de meeste testparameters
  • Het verpakkingsontwerp beschermt de cellen tegen temperatuurschommelingen en vocht tijdens opslag en transport
  • De barcode op de cellen zorgt ervoor dat de juiste analysemethode wordt gekozen - waardoor fouten worden vermeden en het opstellen minder tijd kost
Spectroquant®-reagenstestkits
- Zeer stabiele, gebruiksklare reagensmengsels in een gebruiksvriendelijk ontwerp
- Vrije selectie van de juiste celindeling volgens het meetbereik
- Lange gebruiksduur van maximaal 3 jaar - bij kamertemperatuur
- Automatische selectie van de juiste methode met behulp van AutoSelector-barcode-identificatie
Opmerking: het in de onderstaande tabel opgegeven bereik verwijst naar de Prove- en Nova-instrumenten. Voor sommige testkits kan het meetbereik beschikbaar zijn voor de Spectroquant® Multy- en Move 100-instrumenten lager zijn.
Note: For determination of the total content of lead please use one of the Crack Sets (10 or 10C) before the photometric procedure.
Specificaties
Specificaties
  • Chemische methode:
    PAR
  • VPE:
    25 Tests
  • Omschrijving:
    Loodcuvettentest
  • Voor toestel:
    Prove, Nova 30/60, Multy, Move
  • Meetbereik:
    0,10 - 5,00 mg/l Pb
  • Cat. No.:
    1.14833.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specificaties
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.