DIALYSEMEMBRAAN UIT GEREGENEREERDE CELLULOSE, SPECTRA/POR STANDARD , DIALYSESLANGEN, ACHT MWCO'S VAN 1.000 TOT 50.000, SPECTRA/POR 7 , MWCO: 10.000, LENGTE (M): 5, BREEDTE PLAT (MM): 8, (MM): 3,8, VOLUME/LENGTE (ML/CM): 0,1 1 * 5 m
Catalog # 734-3503
Supplier: Spectrum Laboratories
Frequently Bought Together