Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryostorage boxes, Cryostore™
Cryostorage boxes, Cryostore™
Catalogus # 479-4012
Cryostorage boxes, Cryostore™
Catalogus # 479-4012
Leverancier:  
Cryostorage boxes, Cryostore™
Cryostorage boxes, Cryostore™
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
VWR CRYOBOX 81PL 1-2ML GREEN 1 * 5 ST Catalogus #479-2396
Product 479-2396 is vergelijkbaar met 479-4012 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
Product Details & Documents
PC, coloured.
  • Writable surfaces
  • Available with four colours
  • Printed with squared numbers
  • Transparent cover allows to see the content of the box
These durable cryogenic storage boxes are designed to be used at temperatures between −196 °C and +121 °C. It can accommodate around 42×T310-10A Cryovials®.
Documents
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.