Cryostorage boxes, Cryostore™
Catalogus # 212-0006
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
VWR CRYOBOX 81PL 1-2ML BLUE 1 * 5 ST Catalogus #479-2395
Product 479-2395 is vergelijkbaar met 212-0006 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
[EN]CRYO BOXES FR 1,2-2 ML, GREEN 1 * 5 ST Catalogus #RATI5150002
Product RATI5150002 is vergelijkbaar met 212-0006 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
Product Details & Documents
PC, coloured.
- Writable surfaces
- Available with four colours
- Printed with squared numbers
- Transparent cover allows to see the content of the box
These durable cryogenic storage boxes are designed to be used at temperatures between −196 °C and +121 °C. It can accommodate around 42×T310-10A Cryovials®.
Documents
SIMPT314-581B_TDS_EN