Orders LinkContactUsLinkComponent
Modulaire bewaringssystemen
Modulaire bewaringssystemen
Drawers only, 40,5 × 23 × 5,1 cm
Catalogus # 720-0280
Leverancier:   Simport Scientific
Modulaire bewaringssystemen
Catalogus # 720-0280
Leverancier:  Simport Scientific
Modulaire bewaringssystemen
Modulaire bewaringssystemen
Drawers only, 40,5 × 23 × 5,1 cm
Price
173,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Uit schokbestendige PS. Permanente opslag van maximaal 165 inbed-ringen of 250 cassettes per lade.
  • Koppelbare richels voor stapelen
  • Identificatielabels meegeleverd
Specificaties
  • Omschrijving:
    Drawers only, 40,5 × 23 × 5,1 cm
  • Seq:
    01