Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsets, loodtest, Spectroquant®, Supelco®
Loodtest, 0,010 - 5,00 mg/l Pb, PAR, Prove, Nova 60, Multy, Move, 50 Tests
Catalogus # 1.09717.0001
Leverancier:   Merck
Testsets, loodtest, Spectroquant®, Supelco®
Catalogus # 1.09717.0001
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Testsets, loodtest, Spectroquant®, Supelco®
Testsets, loodtest, Spectroquant®, Supelco®
Loodtest, 0,010 - 5,00 mg/l Pb, PAR, Prove, Nova 60, Multy, Move, 50 Tests
CAS-nummer:  
Price
172,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 Tests
Product Details & Documents
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar). Spectroquant®-celtestkits.
  • Zeer gebruiksvriendelijke, gevalideerde methoden
  • Alle benodigde reagentia voor de analyse bevinden zich in de cellen voor de meeste testparameters
  • Het verpakkingsontwerp beschermt de cellen tegen temperatuurschommelingen en vocht tijdens opslag en transport
  • De barcode op de cellen zorgt ervoor dat de juiste analysemethode wordt gekozen - waardoor fouten worden vermeden en het opstellen minder tijd kost
Spectroquant®-reagenstestkits
- Zeer stabiele, gebruiksklare reagensmengsels in een gebruiksvriendelijk ontwerp
- Vrije selectie van de juiste celindeling volgens het meetbereik
- Lange gebruiksduur van maximaal 3 jaar - bij kamertemperatuur
- Automatische selectie van de juiste methode met behulp van AutoSelector-barcode-identificatie
Opmerking: het in de onderstaande tabel opgegeven bereik verwijst naar de Prove- en Nova-instrumenten. Voor sommige testkits kan het meetbereik beschikbaar zijn voor de Spectroquant® Multy- en Move 100-instrumenten lager zijn.
Note: For determination of the total content of lead please use one of the Crack Sets (10 or 10C) before the photometric procedure.
Specificaties
Specificaties
  • Chemische methode:
    PAR
  • VPE:
    50 Tests
  • Omschrijving:
    Loodtest
  • Voor toestel:
    Prove, Nova 60, Multy, Move
  • Meetbereik:
    0,010 - 5,00 mg/l Pb
  • Cat. No.:
    1.09717.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specificaties