pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
Speciale indicator, 2,0 - 9,0, 0,5
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
De teststrips bevatten speciale indicatorkleurstoffen die op covalente wijze zijn gebonden aan het reagenspapier en vervolgens zijn vastgehecht op kunststof strips.
- Niet-uitbloedend - geen verontreiniging van de te meten oplossing
- Kwaliteitscontrole - tests worden gecontroleerd en gekalibreerd aan de hand van gecertificeerde bufferoplossingen
- Grote en kleine pH-bereiken beschikbaar
Accessories information: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.
Documents
Specifications
- pH-verdeling:0,5
- pH-bereik:2,0 - 9,0
- Omschrijving:Speciale indicator
- Seq:10
- Cat. No.:1.09584.0001
- M-Clarity quality level:MQ100