Orders LinkContactUsLinkComponent
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
Speciale indicator, 11,0 - 13,0, 0,2 - 0,5
Catalogus # 1.09545.0001
Leverancier:   Merck
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
Catalogus # 1.09545.0001
Leverancier:  Merck
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
Speciale indicator, 11,0 - 13,0, 0,2 - 0,5
Price
24,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 EA
Product Details & Documents
De teststrips bevatten speciale indicatorkleurstoffen die op covalente wijze zijn gebonden aan het reagenspapier en vervolgens zijn vastgehecht op kunststof strips.
  • Niet-uitbloedend - geen verontreiniging van de te meten oplossing
  • Kwaliteitscontrole - tests worden gecontroleerd en gekalibreerd aan de hand van gecertificeerde bufferoplossingen
  • Grote en kleine pH-bereiken beschikbaar
Accessoire-informatie: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.
Specificaties
  • pH-verdeling:
    0,2 - 0,5
  • pH-bereik:
    11,0 - 13,0
  • Omschrijving:
    Speciale indicator
  • Seq:
    09
  • Cat. No.:
    1.09545.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100