Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Certipur® bufferoplossing pH 7,00 groen, Fosfaat, Titripac®, 10 L
N° de catalogue 1.09477.9010
   Duurzame verpakking
Fournisseur:   Merck
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
N° de catalogue 1.09477.9010
Fournisseur:  Merck
   Duurzame verpakking
Numéro CAS:  
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Certipur® bufferoplossing pH 7,00 groen, Fosfaat, Titripac®, 10 L
Numéro CAS:  
Prix
354,00 €
Log in for availability
1 * 10 L
Product Details & Documents
Materialen voor het nauwkeurig kalibreren en bewaken van pH-meters.
  • Traceable to NIST primary standard and PTB - Uncertainty ±0,015 (except pH 10 with ±0,05)
  • Colour coded solutions for quick identification
  • Larger pack sizes available, the easy to use Titripac® packaging eliminates contamination issues
  • Reference temperature: +20 °C
Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DIN EN ISO/IEC 17025).
Specifications
Specifications
  • Verpakking:
    Titripac®
  • pH buffer soort:
    Fosfaat
  • VPE:
    10 L
  • Omschrijving:
    Certipur® bufferoplossing pH 7,00 groen
  • Cat. No.:
    1.09477.9010
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Environmentally Preferable:
    Duurzame verpakking
Specifications