Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Certipur® bufferoplossing pH 7,00 groen, Fosfaat, Kunststof fles, 500 mL
Leverancier: Merck
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Catalogus # 1.09477.0500
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Materialen voor het nauwkeurig kalibreren en bewaken van pH-meters.
- Traceable to NIST primary standard and PTB - Uncertainty ±0,015 (except pH 10 with ±0,05)
- Colour coded solutions for quick identification
- Larger pack sizes available, the easy to use Titripac® packaging eliminates contamination issues
- Reference temperature: +20 °C
Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DIN EN ISO/IEC 17025).
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Kunststof fles
- pH buffer soort:Fosfaat
- VPE:500 mL
- Omschrijving:Certipur® bufferoplossing pH 7,00 groen
- Cat. No.:1.09477.0500
- M-Clarity quality level:MQ300