Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Certipur® bufferoplossing pH 4,00 rood, Citraat, Titripac®, 10 L
Leverancier: Merck
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Catalogus # 1.09475.9010
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Materialen voor het nauwkeurig kalibreren en bewaken van pH-meters.
- Traceable to NIST primary standard and PTB - Uncertainty ±0,015 (except pH 10 with ±0,05)
- Colour coded solutions for quick identification
- Larger pack sizes available, the easy to use Titripac® packaging eliminates contamination issues
- Reference temperature: +20 °C
Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DIN EN ISO/IEC 17025).
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Titripac®
- pH buffer soort:Citraat
- VPE:10 L
- Omschrijving:Certipur® bufferoplossing pH 4,00 rood
- Cat. No.:1.09475.9010
- M-Clarity quality level:MQ300
- Environmentally Preferable:Duurzame verpakking