Orders LinkContactUsLinkComponent
Selenium, Supelco®
Selenium, Supelco®
Plastic bottle, 1 kg
Catalogus # 1.07714.1000
Giftig
Gezondheid
Leverancier:   Merck
Selenium, Supelco®
Catalogus # 1.07714.1000
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  7782-49-2
Selenium, Supelco®
Plastic bottle, 1 kg
CAS-nummer:  7782-49-2
Price
2 820,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7782-49-2
  • Formule:Se
  • MDL-nummer:MFCD00134090
  • Molecular Weight:78.96 g/mol
  • Merck index:12,08572
  • Kokend Pt:∼685 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:217 °C
  • Dichtheid:4,28 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-957-4
  • ADR:6.1,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ300
  • UN:3288
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Solubility:
    (20 °C) slightly soluble
  • Melting Point:
    217 °C
  • Molar Mass:
    78.96 g/mol
  • Bulk Density:
    1270 kg/m3
  • Boiling Point:
    685 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    0.001 hPa (20 °C)
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.