L(-)-Proline, Millipore®
Plastic drum, 10 kg
: Merck
: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- :147-85-3
- :C₅H₉NO₂
- :MFCD00064318
- :115.13 g/mol
- :13,07871
- :245 °C (1013 hPa)
- :220…222 °C
- :1,35 g/cm³ (25 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- :Kamertemperatuur
- :205-702-2
- Verpakking:Plastic drum
- VPE:10 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.