Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline, Millipore®
L(-)-Proline, Millipore®
Plastic bottle, 100 g
Catalogus # 1.07434.0100
Leverancier:   Merck
L(-)-Proline, Millipore®
Catalogus # 1.07434.0100
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  147-85-3
L(-)-Proline, Millipore®
Plastic bottle, 100 g
CAS-nummer:  147-85-3
Price
141,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS-nummer:147-85-3
  • Formule:C₅H₉NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00064318
  • Molecular Weight:115.13 g/mol
  • Merck index:13,07871
  • Kokend Pt:245 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:220…222 °C
  • Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-702-2
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.