Orders LinkContactUsLinkComponent
Cresol red
Cresol red
Glass bottle, 25 g
Catalogus # 1.05225.0025
Leverancier:   Merck
Cresol red
Catalogus # 1.05225.0025
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  1733-12-6
Cresol red
Glass bottle, 25 g
CAS-nummer:  1733-12-6
Price
256,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS-nummer:1733-12-6
  • Formule:C₂₁H₁₈O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00005878
  • Molecular Weight:382.43 g/mol
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:217-064-2
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Solubility:
    (20 °C) slightly soluble
  • Melting Point:
    290 °C decomposes
  • Molar Mass:
    382.43 g/mol
  • Bulk Density:
    600 - 620 kg/m3
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    25 g
Specificaties