Cresol red
Glass bottle, 5 g
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS-nummer:1733-12-6
- Formule:C₂₁H₁₈O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005878
- Molecular Weight:382.43 g/mol
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:217-064-2
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Solubility:(20 °C) slightly soluble
- Melting Point:290 °C decomposes
- Molar Mass:382.43 g/mol
- Bulk Density:600 - 620 kg/m3
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:5 g