Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumfluoride
Kaliumfluoride
Plastic bottle, 1 kg
Catalogus # 1.05030.1000
Giftig
Leverancier:   Merck
Kaliumfluoride
Catalogus # 1.05030.1000
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  7789-23-3
Kaliumfluoride
Plastic bottle, 1 kg
CAS-nummer:  7789-23-3
Price
301,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7789-23-3
  • Formule:KF
  • MDL-nummer:MFCD00011398
  • Molecular Weight:58.1 g/mol
  • Merck index:13,07714
  • Kokend Pt:1505 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:860 °C
  • Dichtheid:2,48 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-151-5
  • UN:1812
  • ADR:6.1,III
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 kg