Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Plastic bottle for solids, 500 g
Catalogus # SERA37470.01
Marketsource
Leverancier:   Serva
Tween® 20 (Polysorbate)
Catalogus # SERA37470.01
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
Plastic bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  9005-64-5
Price
31,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Dichtheid:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-018-3
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.