Orders LinkContactUsLinkComponent
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB), research grade
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB), research grade
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # SERA35926.03
Marketsource
Leverancier:   Serva
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB), research grade
Catalogus # SERA35926.03
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB), research grade
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  54827-17-7
Price
311,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Substrate for horseradish peroxidase.
More sensitive than ABTS and more stable and less toxic than diaminobenzidine. See also TMB Ready-To-Use ELISA Substrate (cat. no. 37068) and SERVAColor TMB Blot Solution (cat. no. 37071).
Synoniemen:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • CAS-nummer:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • MDL-nummer:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
  • Kokend Pt:402 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:166…170 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:259-364-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.