Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Fructose, Millipore®
D-(-)-Fructose, Millipore®
Plastic bottle, 1 kg
Catalogus # 1.04007.1000
Leverancier:   Merck
D-(-)-Fructose, Millipore®
Catalogus # 1.04007.1000
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  57-48-7
D-(-)-Fructose, Millipore®
D-(-)-Fructose, Millipore®
Plastic bottle, 1 kg
CAS-nummer:  57-48-7
Price
86,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  • CAS-nummer:57-48-7
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00148910
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck index:13,04295
  • Kokend Pt:552 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:100…110 °C
  • Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-333-3
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 kg
Specificaties