Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Fructose, Millipore®
Plastic bottle, 250 g
  1.04007.0250
 :   Merck
D-(-)-Fructose, Millipore®
  1.04007.0250
 :  Merck
 :  57-48-7
D-(-)-Fructose, Millipore®
D-(-)-Fructose, Millipore®
Plastic bottle, 250 g
 :  57-48-7
43,00 €
1 * 250 g
 :  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  •  :57-48-7
  •  :C₆H₁₂O₆
  •  :MFCD00148910
  •  :180.16 g/mol
  •  :13,04295
  •  :552 °C (1013 hPa)
  •  :100…110 °C
  •  :1,59 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :Kamertemperatuur
  •  :200-333-3
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    250 g