L(-)-Proline
Glass bottle for solids, 250 g
Catalogus # SERA33582.03
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- CAS-nummer:147-85-3
- Formule:C₅H₉NO₂
- MDL-nummer:MFCD00064318
- Molecular Weight:115.13 g/mol
- Merck index:13,07871
- Kokend Pt:245 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:220…222 °C
- Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:205-702-2
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:250 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



