Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline

L(-)-Proline

Glass bottle for solids, 50 g
Catalogus # SERA33582.02
Marketsource
Leverancier:   Serva
L(-)-Proline
Catalogus # SERA33582.02
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  147-85-3
L(-)-Proline

Glass bottle for solids, 50 g

CAS-nummer:  147-85-3
Price
39,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS-nummer:147-85-3
  • Formule:C₅H₉NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00064318
  • Molecular Weight:115.13 g/mol
  • Merck index:13,07871
  • Kokend Pt:245 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:220…222 °C
  • Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-702-2
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    50 g

Specificaties