Phenol red
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # SERA32095.02
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS-nummer:143-74-8
- Formule:C₁₉H₁₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00003552
- Molecular Weight:354.38 g/mol
- Merck index:13,07329
- Smelten Pt:> 300 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:205-609-7
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g