Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenol red
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # SERA32095.01
Marketsource
Leverancier:   Serva
Phenol red
Catalogus # SERA32095.01
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  143-74-8
Phenol red
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  143-74-8
Price
19,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS-nummer:143-74-8
  • Formule:C₁₉H₁₄O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
  • Merck index:13,07329
  • Smelten Pt:> 300 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-609-7
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Specificaties