Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyde
Paraformaldehyde
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # SERA31628.01
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Serva
Paraformaldehyde
Catalogus # SERA31628.01
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyde
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  30525-89-4
Price
20,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Polyoxymethylene
  • CAS-nummer:30525-89-4
  • Formule:(CH₂O)n
  • MDL-nummer:MFCD00133991
  • Merck index:13,07096
  • Kokend Pt:135…136 °C (13 mmHg)
  • Smelten Pt:123 °C
  • Dichtheid:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:70 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.