Orcein
Glass bottle for solids, 5 g
Catalog # SERA31178.01
Marketsource
Supplier: Serva
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Orcein (from synthetic), Natural Red 28
- CAS Number:1400-62-0
- MDL Number:MFCD00062310
- EINECS:215-750-6
Specifications
Specifications
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:5 g
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



