Orders LinkContactUsLinkComponent
Neutraalrood
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # SERA30305.02
Marketsource
Leverancier:   Serva
Neutraalrood
Catalogus # SERA30305.02
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  553-24-2
Neutraalrood
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  553-24-2
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
  • CAS-nummer:553-24-2
  • Formule:C₁₅H₁₇ClN₄
  • MDL-nummer:MFCD00012651
  • Molecular Weight:288.78 g/mol
  • Merck index:12,06571
  • Smelten Pt:290 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:209-035-8
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties