Orders LinkContactUsLinkComponent
Neutraalrood
Neutraalrood
Glass bottle for solids, 25 g
Catalog # SERA30305.01
Marketsource
Supplier:   Serva
Neutraalrood
Catalog # SERA30305.01
Supplier:  Serva
Marketsource
CAS Number:  553-24-2
Neutraalrood
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Number:  553-24-2
Price
80,00 €
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyms:  N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
  • CAS Number:553-24-2
  • Formula:C₁₅H₁₇ClN₄
  • MDL Number:MFCD00012651
  • Molecular Weight:288.78 g/mol
  • Merck Index:12,06571
  • Melting Pt:290 °C
  • Storage Temperature:Kamertemperatuur
  • EINECS:209-035-8
Specifications
Specifications
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.