Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumcarbonaat

Natriumcarbonaat

Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # SERA30181.02
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Serva
Natriumcarbonaat
Catalogus # SERA30181.02
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  497-19-8
Natriumcarbonaat
Natriumcarbonaat

Glass bottle for solids, 1 kg

CAS-nummer:  497-19-8
Price
35,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS-nummer:497-19-8
  • Formule:Na₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00003494
  • Molecular Weight:105.99 g/mol
  • Merck index:14,08596
  • Kokend Pt:1600 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:854 °C
  • Dichtheid:2,53 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:207-838-8
  • BEREIKEN:01-2119485498-19
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.