Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazide
Natriumazide
250 g
Catalogus # SERA30175.03
Giftig
Milieu
Marketsource
Leverancier:   Serva
Natriumazide
Catalogus # SERA30175.03
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  26628-22-8
Natriumazide
250 g
CAS-nummer:  26628-22-8
Price
75,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Sodium triazide
  • CAS-nummer:26628-22-8
  • Formule:NaN₃
  • MDL-nummer:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Merck index:13,08653
  • Smelten Pt:275 °C
  • Dichtheid:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 g
Specificaties