Mitomycin C
Glass bottle for solids, 10 mg
Catalogus # SERA29805.02
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Mitomycin, Ametycin
- CAS-nummer:50-07-7
- Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
- MDL-nummer:MFCD00078109
- Molecular Weight:334.33 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:200-008-6
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:10 mg