D(+)-Maltose
Glass bottle for solids, 250 g
Catalogus # SERA28390.02
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, Maltose
- CAS-nummer:69-79-4
- Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
- MDL-nummer:MFCD00135877
- Molecular Weight:342.3 g/mol
- Merck index:12,05753
- Smelten Pt:494 °C
- Dichtheid:1,532 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 1.532 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-716-5
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:250 g