Maleïnezuur
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # SERA28337.03
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:110-16-7
- Formule:C₄H₄O₄
- MDL-nummer:MFCD00063177
- Molecular Weight:116.07 g/mol
- Merck index:13,05726
- Kokend Pt:256 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:130…131 °C
- Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:127 °C (gesloten beker)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-742-5
- UN:3261
- ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g



