Maleïnezuur
Glass bottle for solids, 500 g
SERA28337.02
Marketsource
: Serva
- :110-16-7
- :C₄H₄O₄
- :MFCD00063177
- :116.07 g/mol
- :13,05726
- :256 °C (1013 hPa)
- :130…131 °C
- :1,59 g/cm³ (20 °C)
- :127 °C (gesloten beker)
- :Kamertemperatuur
- :203-742-5
- :3261
- :8,III
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g