Orders LinkContactUsLinkComponent
Base materials
Base materials
Yeast extract, Servabacter, 5 kg
Catalogus # SERA24540.03
Marketsource
Leverancier:   Serva
Base materials
Catalogus # SERA24540.03
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  
Base materials
Yeast extract, Servabacter, 5 kg
CAS-nummer:  
Price
335,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 kg
Product Details & Documents
High quality source of peptides and amino acids produced by enzymatic digestion.
  • Suitable as nutrient for laboratory media and industrial fermentation
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    5 kg
  • Omschrijving:
    Yeast extract, Servabacter
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.