Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
LiChrolut® RP18, RP18, 40 - 63 µm, 6 ml, 1000 mg
N° de catalogue 1.02122.0001
Fournisseur:   Merck
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
N° de catalogue 1.02122.0001
Fournisseur:  Merck
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
LiChrolut® RP18, RP18, 40 - 63 µm, 6 ml, 1000 mg
Prix
620,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 30 ST
Product Details & Documents
LiChrolut® kolommen en toebehoren voor Solid Phase extractie (SPE) worden vervaardigd volgens de hoogste normen. Alle onderstaande SPE-kolommen zijn van polypropyleen, tenzij anders aangegeven. Ze zijn compatibel met alle geautomatiseerde SPE-instrumenten en -robots. Drie belangrijke criteria worden zorgvuldig in acht genomen:
  • Reproduceerbaarheid tussen verschillende batches - elke sorbent wordt getest op capaciteit met betrekking tot polaire en niet-polaire verbindingen
  • Eliminatie van fijne deeltjes - sorbents hebben een smalle verdeling van deeltjesgrootten met nagenoeg geen fijne deeltjes
  • Verontreiniging - er worden sorbents en buisjes met een hoge zuiverheid toegepast en deze worden gewassen voordat ze worden verpakt, waardoor producten zonder verontreiniging worden verkregen
EN - Voor niet-polaire extractie op een polymeerfase
SCX - Voor extractie via kationenuitwisseling
TSC - Voor gemengde analyse van neutrale en kationische analieten
* Voor ultrasporenanalyse
Spécifications
  • Partikelgrootte:
    40 - 63 µm
  • Capaciteit:
    6 ml
  • Omschrijving:
    LiChrolut® RP18
  • Seq:
    12
  • Bedgewicht:
    1000 mg
  • Fase:
    RP18