Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Galactose
D-(+)-Galactose
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # SERA22020.01
Marketsource
Leverancier:   Serva
D-(+)-Galactose
Catalogus # SERA22020.01
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  59-23-4
D-(+)-Galactose
D-(+)-Galactose
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  59-23-4
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:59-23-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00151230
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck index:13,04356
  • Kokend Pt:527 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:163…169 °C
  • Dichtheid:1,5 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-416-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.