Ethidiumbromide
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # SERA21238.02
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
- CAS-nummer:1239-45-8
- Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
- MDL-nummer:MFCD00011724
- Molecular Weight:394.31 g/mol
- Merck index:13,04751
- Kokend Pt:72 °C (0,1 mmHg)
- Smelten Pt:261…264 °C
- Dichtheid:1,01 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:<100 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:214-984-6
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:5 g