Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
1,4-Dithioerythritol

1,4-Dithioerythritol

Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # SERA20697.03
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Serva
1,4-Dithioerythritol
Catalogus # SERA20697.03
Leverancier:  Serva
Marketsource
CAS-nummer:  6892-68-8
1,4-Dithioerythritol

Glass bottle for solids, 5 g

CAS-nummer:  6892-68-8
Price
74,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Cleland's Reagent, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, DTE, Erythro-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, trans-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, Dithioerythritol, DL-Dithioerythritol
  • CAS-nummer:6892-68-8
  • Formule:C₄H₁₀O₂S₂
  • MDL-nummer:MFCD00063750
  • Molecular Weight:154.25 g/mol
  • Kokend Pt:286 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:82…83 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:229-998-8
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.