Orders LinkContactUsLinkComponent
Bariumperoxide
Plastic bottle, 1 kg
  1.01740.1000
 :   Merck
Bariumperoxide
  1.01740.1000
 :  Merck
 :  1304-29-6
Bariumperoxide
Plastic bottle, 1 kg
 :  1304-29-6
245,00 €
1 * 1 kg
  •  :1304-29-6
  •  :BaO₂
  •  :MFCD00003454
  •  :169.33 g/mol
  •  :12,01018
  •  :450 °C
  •  :4,96 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :215-128-4
  •  :1449
  •  :5.1 (6.1),II
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 kg